Få mere at vide
Lanthan(III)chlorid, ultratør, 99,99% (REO)
Beskrivelse
Lanthanchloridopløsninger bruges i forskellige vandbehandlingsapplikationer. Det bruges også i biokemisk forskning. Doteret med cerium påføres det som et scintillatormateriale. I organisk syntese fungerer lanthantrichlorid som en mild Lewis-syre. Denne forbindelse bruges i gammadetektorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1.000 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum(III) chloride |
| Smeltepunkt | 860 °C |
| Navn note | Ultratør |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Ampul |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Vis mere |