Få mere at vide
Lanthan(III)chlorid, ultratør, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11488430
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488430 25 g 25g
11478430 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488430 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044322.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245,26 g/mol
Lanthanchloridopløsninger bruges i forskellige vandbehandlingsapplikationer. Det bruges også i biokemisk forskning. Doteret med cerium påføres det som et scintillatormateriale. I organisk syntese fungerer lanthantrichlorid som en mild Lewis-syre. Denne forbindelse bruges i gammadetektorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10099-58-8
Molekylær formel Cl3La
Molekylvægt (g/mol) 245.26
MDL nummer MFCD00011068
InChI nøgle ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1000 °C
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) chloride, ultra dry
Smeltepunkt 860 °C
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,99 % (metalbasis)
Tæthed 3.842
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 245.27