Få mere at vide
Lanthanum(III) chloride, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11478430
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478430 5 g 5g
11488430 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478430 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044322.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
Lanthanchloridopløsninger bruges i forskellige vandbehandlingsapplikationer. Det bruges også i biokemisk forskning. Doteret med cerium påføres det som et scintillatormateriale. I organisk syntese fungerer lanthantrichlorid som en mild Lewis-syre. Denne forbindelse bruges i gammadetektorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10099-58-8
Molekylær formel Cl3La
Molekylvægt (g/mol) 245.26
MDL nummer MFCD00011068
InChI nøgle ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1000 °C
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) chloride, ultra dry
Smeltepunkt 860°C
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 245.27
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.842
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum(III) chloride, ultra dry
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum chloride