Få mere at vide
Lanthanum(III) chloride, ultra dry, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11368537
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368537 10 g 10g
11358537 50 g 50g
11415050 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035702.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
Lanthanchloridopløsninger bruges i forskellige vandbehandlingsapplikationer. Det bruges også i biokemisk forskning. Doteret med cerium påføres det som et scintillatormateriale. I organisk syntese fungerer lanthantrichlorid som en mild Lewis-syre. Denne forbindelse bruges i gammadetektorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10099-58-8
Molekylær formel Cl3La
Molekylvægt (g/mol) 245.26
MDL nummer MFCD00011068
InChI nøgle ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1,000°C
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) chloride
Smeltepunkt 860°C
Navn note Ultra dry
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,5363
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 245.27
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.842 g/mL