Få mere at vide
Lanthanum(III)chloridhydrat, Honeywell™
Artikelnummer. 15626040 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15626040 500 g 500g
15616040 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15626040 Leverandør Fluka Leverandørnr. 61490500G
Request Bulk or Custom Format
∼7 mol/mol vand,≥ 98,5 % (beregnet baseret på tørstof, AT )
  • Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
    Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
    Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20211-76-1
Molekylær formel Cl3La
Molekylvægt (g/mol) 245.26
MDL nummer MFCD00149753
InChI nøgle ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) chloride hydrate
Mængde 500 g
Lineær formel LaCl3 · xH2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 245.26g/mol (anhydrous basis)
Procent renhed ≥98.5% (calculated based on dry substance, AT)