Få mere at vide
Lanthanum(III) chloride hydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11384788
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384788 500 g 500g
11374788 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043120.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20211-76-1 | Cl3La | 245.26 g/mol
Lanthanum(III)chlorid er nyttigt som forløber til syntese af vandige sol-gel lanthanphosphat nano-stænger, som et filterhjælpemiddel, et effektivt flokkulerings- og udfældningsfosfat. Det bruges også som katalysator for højtryksoxidativ klorering af methan til chlormethan og organisk syntese, det fungerer som Lewis syrekatalysator. Det bruges som scintillatormateriale og i gammadetektorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20211-76-1
Molekylær formel Cl3La
Molekylvægt (g/mol) 245.26
MDL nummer MFCD00149753
InChI nøgle ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum (III) chloride hydrate
Smeltepunkt 91°C (decomposition)
pH 5
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,5363
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vægt 245.27 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%