Få mere at vide
Lanthan(III) chlorid heptahydrat, Puriss. p.a., ≥99%, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Chloride Concentrate |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 1 hv. |
| Emballage | Ampul |
| Molekylær formel | ClNa |
| Lineær formel | NaCl |
| MDL nummer | MFCD00003477 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3534976 |
| InChI nøgle | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
| Vis mere |