Få mere at vide
Lanthan(III) chlorid heptahydrat, Puriss. p.a., ≥99%, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum(III) chloride heptahydrate |
| Smeltepunkt | 91 °C (dekomponering)(litteratur) |
| Navn note | Puriss. p.a., ≥99% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 6 x 100 g |
| Molekylær formel | Cl3H14LaO7 |
| Lineær formel | LaCl3 · 7H2O |
| MDL nummer | MFCD00149756 |
| FN nummer | UN3260 |
| Vis mere |