Få mere at vide
Lanthan(III) chlorid heptahydrat, Puriss. p.a., ≥99%, Solstice
Artikelnummer. 15603520
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
100 g
6 x 1 Ea.
6 x 100 g
Emballage:
Ampul
Ampulle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
Hver
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15603520 100 g Poly flaske 100g
15613520 6 x 100 g Poly flaske Pakke med 6
15633650 1 Ea. Ampul Hver
15643650 6 x 1 Ea. Ampulle Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15603520 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 31820100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    988.00 DKK
    876.05 DKK / 100g
    Spare 111.95 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
til 1L standardopløsning
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-84-0
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(Iii) Chloride Heptahydrate
Mængde 100 g
Molekylær formel Cl3H14LaO7
Lineær formel LaCl3 · 7H2O
MDL nummer MFCD00149756
FN nummer NONH for all modes of transport
InChI nøgle FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
IUPAC navn lanthan(3+)-heptahydrattrichlorid
Molekylvægt (g/mol) 371.36
Formel vægt 371,37 g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad puriss. pa
Emballage Poly flaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum chloride heptahydrate