Få mere at vide
Lanthan(III) chlorid heptahydrat, ACS
Artikelnummer. 11377647
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377647 50 g 50g
11367647 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012916.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 10025-84-0 | Cl3H14LaO7 | 371,36 g/mol
Lanthanchloridopløsninger bruges i forskellige vandbehandlingsapplikationer. Lanthanchlorid bruges også i biokemisk forskning. Doteret med cerium påføres det som et scintillatormateriale. I organisk syntese fungerer lanthantrichlorid som en mild Lewis-syre. Denne forbindelse bruges i gammadetektorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-84-0
Molekylær formel Cl3H14LaO7
Molekylvægt (g/mol) 371.36
MDL nummer MFCD00149756
InChI nøgle FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)-heptahydrattrichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Smeltepunkt 91 °C (dekomponering)
Navn note Til analyse ACS
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Merck Index 14,5363
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol og vand.
Formel vægt 371,37 (245,27 Vandfri Vand)
Grad ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum(III) chloride heptahydrate