Få mere at vide
Lanthan(III) chlorid heptahydrat, ACS
Beskrivelse
Lanthanchloridopløsninger bruges i forskellige vandbehandlingsapplikationer. Lanthanchlorid bruges også i biokemisk forskning. Doteret med cerium påføres det som et scintillatormateriale. I organisk syntese fungerer lanthantrichlorid som en mild Lewis-syre. Denne forbindelse bruges i gammadetektorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum(III) chloride heptahydrate |
| Smeltepunkt | 91 °C (dekomponering) |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Merck Index | 14,5363 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol og vand. |
| Formel vægt | 371,37 (245,27 Vandfri Vand) |
| Grad | ACS |
Sikkerhed og håndtering
- Lanthanum(III) chloride heptahydrate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum chloride heptahydrate, Lanthanum chloride