Learn More
Lanthanum(III) Chloride Heptahydrate 98%, Supelco™
Spezifikation
Spezifikation
| Melting Point | 91°C (Elimination of Water of Crystallisation) |
| CAS | 10025-84-0 |
| Quantity | 250 g |
| MDL Number | MFCD00149756 |
| Synonym | Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98%, Lanthanum trichloride, Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 371.37 |
| Grade | Research |
| Chemical Name or Material | Lanthanum(III) Chloride Heptahydrate 98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?