Få mere at vide
Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98%, MilliporeSigma™
Beskrivelse
- Lanthanum (III) chloride heptahydrate 98%, reagent for analysis, supplied in a 100 g plastic bottle
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 91°C |
| Navn note | For Analysis |
| CAS | 10025-84-0, 7732-18-5 |
| Farve | White |
| pH | 5 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Molekylær formel | Cl3H14LaO7 |
| Lineær formel | LaCl3 · 7H2O |
| Vis mere |