Få mere at vide
Lanthan(III)chlorid, vandfri, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11349129
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349129 25 g 25g
11329129 5 g 5g
11339129 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087911.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245,26 g/mol
Lanthanchloridopløsninger bruges i forskellige vandbehandlingsapplikationer. Det bruges også i biokemisk forskning. Doteret med cerium påføres det som et scintillatormateriale. I organisk syntese fungerer lanthantrichlorid som en mild Lewis-syre. Denne forbindelse bruges i gammadetektorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10099-58-8
Molekylær formel Cl3La
Molekylvægt (g/mol) 245.26
MDL nummer MFCD00011068
InChI nøgle ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifications
Kogepunkt 1.000 °C
Kemisk navn eller materiale Lanthanum (III) chloride
Smeltepunkt 860 °C
Navn note Vandfri
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (REO)
Tæthed 3.842 g/mL
FN nummer UN3077
Merck Index 14,5363
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 245.27
Procent renhed 99.9%