Få mere at vide
Lanthanum(III)carbonathydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049200
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11302298
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013197.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 54451-24-0 | C3La2O9 | 457.84 g/mol
Lanthanum(III)carbonathydrat bruges som udgangsmateriale til fremstilling af lanthanstrontiummanganit, som anvendes i fastoxidbrændselscelleanvendelser. Det er også involveret i fremstillingen af højtemperatur superledere. Det finder anvendelse i medicin som et fosfatbindemiddel. Yderligere bruges det til behandling af hyperfosfatæmi. Ud over dette bruges det til toning af glas, vandbehandling og som katalysator til kulbrintekrakning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54451-24-0
Molekylær formel C3La2O9
Molekylvægt (g/mol) 457.84
MDL nummer MFCD00011069
InChI nøgle NZPIUJUFIFZSPW-UHFFFAOYSA-H
IUPAC navn dilanthan(3+) tricarbonat
SMIL [La+3].[La+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) carbonate hydrate
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,5364
Opløselighedsinformation Soluble in acids. Insoluble in water.
Formel vægt 457.85 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.6 g/mL to 2.7 g/mL