Få mere at vide
Lanthanum(III)carbonathydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Lanthanum(III)carbonathydrat bruges som udgangsmateriale til fremstilling af lanthanstrontiummanganit, som anvendes i fastoxidbrændselscelleanvendelser. Det er også involveret i fremstillingen af højtemperatur superledere. Det finder anvendelse i medicin som et fosfatbindemiddel. Yderligere bruges det til behandling af hyperfosfatæmi. Ud over dette bruges det til toning af glas, vandbehandling og som katalysator til kulbrintekrakning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum(III) carbonate hydrate |
| Fysisk form | Lump/Powder |
| Mængde | 250 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,5364 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in acids. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 457.85 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Reacton |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lanthanum(III) carbonate hydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum(III) carbonate hydrate