Få mere at vide
Lanthanum(III)carbonathydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049630
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11357198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 016639.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 54451-24-0 | C3La2O9 | 457.84 g/mol
Det bruges i lægemidler& bruges i medicin som fosfatbindemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54451-24-0
Molekylær formel C3La2O9
Molekylvægt (g/mol) 457.84
MDL nummer MFCD00011069
InChI nøgle NZPIUJUFIFZSPW-UHFFFAOYSA-H
IUPAC navn dilanthan(3+) tricarbonat
SMIL [La+3].[La+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) carbonate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,5364
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 457.85 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.6 g/mL to 2.7 g/mL