Få mere at vide
Lanthanum(III)carbonathydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges i lægemidler& bruges i medicin som fosfatbindemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum(III) carbonate hydrate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,5364 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 457.85 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.9% |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Tæthed | 2.6 g/mL to 2.7 g/mL |