Få mere at vide
Lanthanum(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7050187
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11348697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035800.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13536-79-3 | Br3La | 378.62 g/mol
Det bruges som et scintillationsmateriale i visse anvendelser, som en kilde i syntesen af lanthan& dets derivater CsNaLa6Br14N2 og La3Br6N, som indeholder sjældne bitetraedriske strukturelle enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13536-79-3
Molekylær formel Br3La
Molekylvægt (g/mol) 378.62
MDL nummer MFCD00016161
InChI nøgle XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)tribromid
SMIL [Br-].[Br-].[Br-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) bromide
Navn note Ultra dry
Fysisk form Perler
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 378.62
Procent renhed 99.9%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic