Få mere at vide
Lanthanum(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Det bruges som et scintillationsmateriale i visse anvendelser, som en kilde i syntesen af lanthan& dets derivater CsNaLa6Br14N2 og La3Br6N, som indeholder sjældne bitetraedriske strukturelle enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum(III) bromide |
| Navn note | Ultra dry |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 378.62 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Emballage | Ampul |
| Følsomhed | Hygroscopic |