Få mere at vide
Lanthanum(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11348697
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348697 2 g 2g
11338697 10 g 10g
11405080 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035800.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13536-79-3 | Br3La | 378.62 g/mol
Det bruges som et scintillationsmateriale i visse anvendelser, som en kilde i syntesen af lanthan& dets derivater CsNaLa6Br14N2 og La3Br6N, som indeholder sjældne bitetraedriske strukturelle enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13536-79-3
Molekylær formel Br3La
Molekylvægt (g/mol) 378.62
MDL nummer MFCD00016161
InChI nøgle XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)tribromid
SMIL [Br-].[Br-].[Br-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) bromide
Navn note Ultra dry
Fysisk form Perler
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 378.62
Procent renhed 99.9%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic