Få mere at vide
Lanthanum(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11468590
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468590 10 g 10g
11458590 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468590 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044396.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13536-79-3 | Br3La | 378.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13536-79-3
Molekylær formel Br3La
Molekylvægt (g/mol) 378.62
MDL nummer MFCD00016161
InChI nøgle XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)tribromid
SMIL [Br-].[Br-].[Br-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) bromide
Fysisk form Klumper
Mængde 10 g
Formel vægt 378.62
Procent renhed 99.9%
Emballage Ampuleret under argon