Få mere at vide
Lanthan(III) bromidhydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Beskrivelse
Lanthanum(III)bromid anvendes som scintillationsmateriale i visse applikationer. Det bruges i gammaspektroskopi radioisotopdetektion. Det bruges som en kilde til lanthan i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum(III) bromide hydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 10 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| IUPAC navn | lanthan(3+);tribromid;hydrat |
| Formel vægt | 378,62 (Vandfri) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Vis mere |