Få mere at vide
Lanthanum(III) bromide hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11322298
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11322298
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013198.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 224183-16-8 | Br3La | 378.62 g/mol
Lanthanum(III)bromid anvendes som scintillationsmateriale i visse applikationer. Det bruges i gammaspektroskopi radioisotopdetektion. Det bruges som en kilde til lanthan i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 224183-16-8
Molekylær formel Br3La
Molekylvægt (g/mol) 378.62
MDL nummer MFCD00798151
InChI nøgle XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
Synonym lanthanum iii bromide hydrate, acmc-1chtf, lanthanum bromide hydrate, lanthanum bromide-water 1/3/1
PubChem CID 71317322
SMIL [Br-].[Br-].[Br-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) bromide hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn lanthan(3+);tribromid;hydrat
Formel vægt 378.62 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic