Få mere at vide
Lanthanum(III) acetate sesquihydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. p-7048695
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11376328
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011263.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25721-92-0 | C12H24La2O15 | 686.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25721-92-0
Molekylær formel C12H24La2O15
Molekylvægt (g/mol) 686.12
MDL nummer MFCD00013037
InChI nøgle RBPQRWPSWRTKEC-UHFFFAOYSA-H
IUPAC navn dilanthan(3+)hexaacetattrihydrat
SMIL O.O.O.[La+3].[La+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) acetate sesquihydrate
Smeltepunkt <200°C (in -1.5H2O)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel La(OOCCH3)3·1.5H2O
Formel vægt 343.05 (316.03 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic