Få mere at vide
Lanthan(III) acetat sesquihydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11376328
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11376328 50 g 50g
11366328 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011263.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 25721-92-0 | C12H24La2O15 | 686,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25721-92-0
Molekylær formel C12H24La2O15
Molekylvægt (g/mol) 686.12
MDL nummer MFCD00013037
InChI nøgle RBPQRWPSWRTKEC-UHFFFAOYSA-H
IUPAC navn dilanthan(3+)hexaacetattrihydrat
SMIL O.O.O.[La+3].[La+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) acetate sesquihydrate
Smeltepunkt <200 °C (i -1,5 timer2°C)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel La(OOCCH3)3·1.5H2O
Formel vægt 343,05 (316,03 Vandfri)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton