Få mere at vide
Lanthanum(III) acetate sesquihydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7049588
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11347118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 015299.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25721-92-0 | C12H24La2O15 | 686.12 g/mol
Lanthanum(III)acetat sesquihydrat anvendes i specialglas og til vandbehandling. Det bruges til fremstilling af phenolat-brokoblet dilanthan(III)-kompleks, der betragtes som en model for metalloproteiner i anvendt kemi. Yderligere bruges det til at fremstille nanopartikulære porøse lanthanoxyfluorid (LaOF) film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25721-92-0
Molekylær formel C12H24La2O15
Molekylvægt (g/mol) 686.12
MDL nummer MFCD00013037
InChI nøgle RBPQRWPSWRTKEC-UHFFFAOYSA-H
IUPAC navn dilanthan(3+)hexaacetattrihydrat
SMIL O.O.O.[La+3].[La+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) acetate sesquihydrate
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 343.05 (316.03 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic