Få mere at vide
Lanthan(III) acetat sesquihydrat, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Lanthanum(III)acetat sesquihydrat anvendes i specialglas og til vandbehandling. Det bruges til fremstilling af phenolat-brokoblet dilanthan(III)-kompleks, der betragtes som en model for metalloproteiner i anvendt kemi. Yderligere bruges det til at fremstille nanopartikulære porøse lanthanoxyfluorid (LaOF) film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum(III) acetate sesquihydrate |
| Fysisk form | Klump/Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 343,05 (316,03 Vandfri) |
| Procent renhed | 99.9% |