Få mere at vide
Lanthan(III) acetat sesquihydrat, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11347118
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347118 100 g 100g
11357118 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 015299.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25721-92-0 | C12H24La2O15 | 686,12 g/mol
Lanthanum(III)acetat sesquihydrat anvendes i specialglas og til vandbehandling. Det bruges til fremstilling af phenolat-brokoblet dilanthan(III)-kompleks, der betragtes som en model for metalloproteiner i anvendt kemi. Yderligere bruges det til at fremstille nanopartikulære porøse lanthanoxyfluorid (LaOF) film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25721-92-0
Molekylær formel C12H24La2O15
Molekylvægt (g/mol) 686.12
MDL nummer MFCD00013037
InChI nøgle RBPQRWPSWRTKEC-UHFFFAOYSA-H
IUPAC navn dilanthan(3+)hexaacetattrihydrat
SMIL O.O.O.[La+3].[La+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) acetate sesquihydrate
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 343.05 (316.03 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic