Få mere at vide
Lanthanum(III) 2-methoxyethoxide, 99.9% (REO), 5% w/v in 2-methoxyethanol
Artikelnummer. 11309098
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309098 25 mL 25ml
11319098 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042522.AC
Request Bulk or Custom Format
Fremstilling af lanthanoxid tynde film ved Sol-Gel metoden
Lanthanum(III) 2-methoxyethoxid anvendes til fremstilling af lanthanoxid tynde film ved Sol-Gel metoden
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115685-56-8
MDL nummer MFCD00210619
Synonym lanthanum iii 2-methoxyethoxide, lanthanum tris 1-methoxyethan-1-olate, acmc-20akoi, lanthanum 3+ ion tris 1-methoxyethanolate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum (III) 2-methoxyethoxide
Farve Gul
Tæthed 0.96 g/mL
Kogepunkt 124°C
Flammepunkt 40°C (104°F)
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel La(OCH2CH2OCH3)3
Mængde 25 mL
FN nummer UN1188
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 364.17
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in 2-methoxyethanol
Fysisk form Væske