Få mere at vide
Lanthanum(III) 2-ethylhexanoat, 10% w/v i hexan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369647
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369647 25 mL 25ml
11379647 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041268.AC
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 67816-09-5 | Molekylformel: C24H45LaO6 | Molekylvægt: 568,523 g/mol
Lanthanum(III) 2-ethylhexanoat, 10% w/v i hexan, bruges som tørremiddel i blæk-, belægnings- og malingsindustrien.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67816-09-5
Molekylær formel C24H45LaO6
Molekylvægt (g/mol) 568.523
MDL nummer MFCD00798555
InChI nøgle PPNFILUQDVDXDA-UHFFFAOYSA-K
Synonym lanthanum tris 2-ethylhexanoate, lanthanum 2-ethylhexoate, lanthanum 3+ 2-ethylhexanoate, lanthanum 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, lanthanum 3+ salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, lanthanum 3+ salt 3:1, 2-ethylhexanoate; lanthanum 3+, tris 2-ethylhexanoic acid lanthanum salt, lanthanum 3+ tris 2-ethylhexanoate
PubChem CID 171899
IUPAC navn 2-ethylhexanoat;lanthan(3+)
SMIL CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) 2-ethylhexanoate
Mængde 25 mL
FN nummer UN1208
Formel vægt 568.18
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 10% w/v in hexane
Fysisk form Væske