Få mere at vide
Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7049197
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11342288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013194.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 64424-12-0 | C15H21LaO6 | 436.23 g/mol
Det bruges som katalysatorer, laboratoriekemikalier& til fremstilling af kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64424-12-0
Molekylær formel C15H21LaO6
Molekylvægt (g/mol) 436.23
MDL nummer MFCD00149057
InChI nøgle UUYNRMJIFVOQCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum acetylacetonate hydrate min
PubChem CID 132984033
IUPAC navn (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on; lanthan; dihydrat
SMIL [La+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Smeltepunkt 143°C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 436.24 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic