Få mere at vide
Lanthanum foil, 1.0mm (0.04in) thick, 99.9% (REO)
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum foil |
| Farve | Sølv til grå |
| Navn note | 1.0mm (0.04 in.) thick |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Emballage | Mylar under argon |
| Vægt | ≈3.9g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3208 |
| Procent renhed | 99.9% |