Få mere at vide
Lanthanfolie, 1,0 mm (0,04 tommer) tyk, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11361278
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361278 25 x 25 mm 25mm
11345759 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010220.FF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 7439-91-0 | La | 138,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-91-0
Molekylær formel La
Molekylvægt (g/mol) 138.91
MDL nummer MFCD00011066
InChI nøgle FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC navn lanthan
SMIL [La]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum foil
Farve Sølv til grå
Navn note 1,0 mm (0,04 tommer) tyk
Mængde 25 x 25 mm
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈3,9g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3208
Procent renhed 99.9%