Få mere at vide
Lanthanum foil, 0.1mm (0.004 in.) thick, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051571
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Artikelnummer. 11304328
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041558.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-91-0
Molekylær formel La
Molekylvægt (g/mol) 138.91
MDL nummer MFCD00011066
InChI nøgle FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC navn lanthan
SMIL [La]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum foil
Farve Grå til sølv
Navn note 0.1mm (0.004 in.) thick
Mængde 25 x 25 mm
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈0.39g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3208
Procent renhed 99.9%