Få mere at vide
Lanthanum foil, 0.1mm (0.004 in.) thick, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum foil |
| Farve | Grå til sølv |
| Navn note | 0,1 mm (0,004 tommer) tyk |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Emballage | Mylar under Argon |
| Vægt | ≈0,39g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3208 |
| Procent renhed | 99.9% |