Få mere at vide
Lanthanfolie, 0,1 mm tyk, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- Pakket under argon
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum foil |
| Farve | Grå til sølv |
| Navn note | 0,1 mm (0,004 tommer) tyk |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Emballage | Mylar under argon |
| Vægt | ≈0,39g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3208 |
| Procent renhed | 99.9% |