Få mere at vide
Lanthanum Chloride 10% Solution, for AAS, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 250 mL |
| Analyseprocentområde | ≥9.5 and ≤10.5% w/v |
| Emballage | Amber glass bottle |