Få mere at vide
Lanthanklorid mættet hydrat, 64,5-70,0 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11402862 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402862 25 g -
11412862 100 g -
11422862 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402862 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215253425
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-84-0
Molekylær formel Cl3H14LaO7
Molekylvægt (g/mol) 371.36
MDL nummer MFCD00149756
InChI nøgle FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)-heptahydrattrichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum Chloride Saturated Hydrate
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 64.5-70.0%
Formel vægt 371.4
Grad ACS-reagens