Få mere at vide
Lanthanchlorid, Releasing Agent Solution, Specpure™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456295
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456295 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 15456295 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039036.AP
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245,26 g/mol
Lanthanchlorid er en forløber for syntese af lanthanfosfat nano-stænger og bruges i gamma-detektorer. Det bruges også som katalysator til højtryksoxidativ chlorering af metan til chlormethan med saltsyre og oxygen. I organisk syntese fungerer lanthantrichlorid som Lewis-syre til omdannelse af aldehyder til acetaler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Lanthanum chloride
CAS 10099-58-8
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Molekylær formel Cl3La
MDL nummer MFCD00011068
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
InChI nøgle ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
IUPAC navn lanthan(3+)trichlorid
Molekylvægt (g/mol) 245.26