Få mere at vide
Lanthanchloridfrigivelsesmiddel: 1% La (fra oxid) i 2% HCl, VHG™
Artikelnummer. 30003112
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003112 500 ml
30002947 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003112 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGMLAH1P500
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Lanthanchlorid-frigivelsesmiddel: 1% La (fra oxid) i 2% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum
CAS 7439-91-0
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnavne Lanthanum
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel La
Synonym La
InChI formel InChI=1S/La
SMIL [La]
IUPAC navn lanthanum
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HCl
Molekylvægt (g/mol) 138.906
Mængde 500 ml
Formel vægt 138,906 g/mol