Få mere at vide
Lanthanchlorid, hydreret, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10005690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10005690 50 g Glasflaske 50g
1 options
Artikelnummer. 10005690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413010500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20211-76-1 | Cl3La | 245.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum chloride, hydrated
CAS 20211-76-1
Farve Hvid
Fysisk form Adhering Crystalline Powder or Crystals
Mængde 50 g
Molekylær formel Cl3La
Lineær formel LaCl3·xH2O
MDL nummer MFCD00149753
Merck Index 14, 5363
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
InChI nøgle ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
IUPAC navn lanthan(3+)trichlorid
Molekylvægt (g/mol) 245.26
Formel vægt 245.27
Procent renhed 64,5 til 70,0 % (LaCl3)
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum chloride, hydrated
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.