Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum chloride, hydrated |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Vedhæftende krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | LaCl3·xH2O |
| Merck Index | 10,5193 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble |
| Formel vægt | 245.27 |
| Procent renhed | 64.5 to 70% LaCl3 |
| Emballage | Glasflaske |
Sikkerhed og håndtering
- Lanthanum chloride, hydrated
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H290-Kan ætse metaller.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.