Få mere at vide
Lanthanum Chloride Heptahydrate, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10161430 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10161430 100 g -
10457260 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10161430 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/0451/48
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Cl3La.7H2O, CAS-nummer-10025-84-0, 100 g, hvid, 371,38 g/mol, 91 grader C, 149756, pulverbeholder af plast, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10025-84-0
Molekylær formel Cl3H14LaO7
Molekylvægt (g/mol) 371.36
MDL nummer MFCD00149756
InChI nøgle FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)-heptahydrattrichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifications
Smeltepunkt 91 °C
Farve Hvid
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Formel vægt 371,38 g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lanthanum chloride heptahydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H290-Kan ætse metaller.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.