Få mere at vide
Lanthanum chloride heptahydrate, 99.99%, (trace metal basis)
Artikelnummer. p-3734817 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10762621
Brand: Thermo Scientific Acros 193271000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lanthanum chloride heptahydrate, 99.99%, Cl3La.7H2O, CAS Number-10025-84-0, 500g, White, 371.38, Trace Metal Basis, GHS Signal Word: Danger | CAS: 10025-84-0 | Cl3H14LaO7 | 371.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-84-0
Molekylær formel Cl3H14LaO7
Molekylvægt (g/mol) 371.36
MDL nummer MFCD00149756
InChI nøgle FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)-heptahydrattrichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum chloride heptahydrate
Smeltepunkt 91.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.99%
Lineær formel LaCl3·7H2O
Merck Index 15, 5414
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acids and alcohols
Formel vægt 371.38
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum chloride heptahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lanthanum chloride heptahydrate