Få mere at vide
Lanthanchlorid heptahydrat, 99,99 %, (spormetalbasis)
Artikelnummer. 10762621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762621 100 g Glasflaske 100g
10125403 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10762621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 193271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2261.23 DKK
    1946.65 DKK / 100g
    Spare 314.58 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Lanthanchlorid heptahydrat, 99,99%, Cl3La.7H2O, CAS-nummer-10025-84-0, 500g, Hvid, 371,38, Trace Metal Basis, GHS Signal: Fare | CAS: 10025-84-0 | Cl3H14LaO7 | 371,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-84-0
Molekylær formel Cl3H14LaO7
Molekylvægt (g/mol) 371.36
MDL nummer MFCD00149756
InChI nøgle FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)-heptahydrattrichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum chloride heptahydrate
Smeltepunkt 91,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 100 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99.99%
Lineær formel LaCl3·7H2O
Merck Index 15, 5414
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i syrer og alkoholer
Formel vægt 371.38
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum chloride heptahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum chloride heptahydrate