Tekniske data
| Kogepunkt | 1000,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum chloride |
| Smeltepunkt | 860,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Lineær formel | LaCl3 |
| Merck Index | 15,5414 |
| Vis mere |