Tekniske data
| Kogepunkt | 1000,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum chloride |
| Smeltepunkt | 860,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Lineær formel | LaCl3 |
| Merck Index | 15,5414 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lanthanum chloride
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum chloride