Få mere at vide
Lanthanchlorid, 7-hydrat, BAGER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. p-5391343 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
100 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 15587994
Brand: Avantor J.T.Baker 225505
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
    Til flammeforstærkning i atomabsorptionsspektroskopi
Kemiske identifikatorer
CAS 10099-58-8
Molekylær formel Cl3La
Molekylvægt (g/mol) 245.26
MDL nummer MFCD00011068
InChI nøgle ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum Chloride
Navn note 7-Hydrate
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Mængde 100 g
Formel vægt 371.38
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum (III) chloride heptahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lanthanum (III) chloride heptahydrate