Få mere at vide
Lanthanum boride, 99.5% (REO)
Artikelnummer. 11373888
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373888 10 g 10g
11393888 50 g 50g
11383888 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11373888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040325.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12008-21-8 | B6La-2 | 203.765 g/mol
Lanthanborid anvendes i varme katoder, som udformer og omfatter elektronmikroskoper, mikrobølgerør, elektronlitografi, elektronstrålesvejsning, røntgenrør og frie elektronlasere. Det administreres som en størrelse eller stammestandard i røntgenpulverdiffraktion for at kalibrere instrumentel udvidelse af diffraktionstoppe. Den øver sig som superleder. Det har et stort potentiale som termionemitter i vedvarende energianvendelser. Det er meget udbredt i teleran, elektronisk industri, instrument, medicinsk udstyr, metallurgi og miljøbeskyttelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12008-21-8
Molekylær formel B6La-2
Molekylvægt (g/mol) 203.765
MDL nummer MFCD00151350
InChI nøgle IBDHMAYMLSYGAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum boride, lanthanum hexaboride, lanthanum boride reo, lanthanum hexaboride lab6 grade a, lanthanum hexaboride lab6 grade b, lanthanum hexaboride lab6 grade c, lanthanum hexaboride, powder, 10 mum, lanthanum boride, powder,-325 mesh trace metals basis, pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide lanthanum, line position and line shape standard for powder diffraction, nist srm 660c, lanthanum hexaboride powder
PubChem CID 71308229
SMIL B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[La]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum boride
Smeltepunkt 2210°C
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water,HCl.
Formel vægt 203.78
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Tæthed 2.61 g/mL